Learn More
Silica 36-200μm, 60Å, EcoChrom™, MP Biomedicals™
For Chromatography; Chemical Synthesis
40.60€ - 1100.28€
Specifica
Content And Storage Store at Room Temperature.
Tipo Silica
Forma fisica Powder
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Densità 2g/cm3 at 20°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Prezzo Quantità e disponibilità  
11393599
Vedere i documenti Dettagli della promozione
MP Biomedicals
0204662
500g
40.60€
500g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11303609
Vedere i documenti Dettagli della promozione
MP Biomedicals
0204663
2.5kg
160.06€
2.50kg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11333609
Vedere i documenti Dettagli della promozione
MP Biomedicals
0204667
25kg
1100.28€
25kg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Store at Room Temperature.
Powder
2g/cm3 at 20°C
Silica
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
7631-86-9