Specifica
| Dimensione particelle | 0.025 to 0.04 mm |
| Dimensione del poro | ∼60 Å |
| Tecnica | Column Chromatography |
| Quantità | 1 kg |
| Area della superficie (sistema metrico) | ∼500 m2/g |
| Tipo | Silica 60 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Low Pressure Column Chromatography |