Descrizione
- 0.5mm quartz capillary cell
- For use with GeneQuant 100/1300
- Easy to install
Specifica
Specifica
| Tipo | Capillary Cell |
| Capacità (sistema metrico) | >3 μL |
| Materiale | Silica |
| Lunghezza del percorso | 0.5 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GenQuant1300/100 |