Learn More
Silica gel (2.5-6.0mm) self indicating, dessicant agent, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12322719 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Keg
Plastic Powder Jar
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12322719 5 kg Plastic Keg 5kg
12366473 1 kg Plastic Powder Jar 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12322719 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/0762/65
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Kemiska identifierare
CAS 7631-86-9
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Specifikationer
Colore Orange
Punto di fusione 1710°C
Forma fisica Crystalline Solid
pH 2.0 to 3.5
Quantità 5 kg
Imballaggio Plastic Keg
IUPAC Name silanedione
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.