Learn More
Gel di silice (2,5-6,0 mm) autoindicante, agente essiccante, Fisher Chemical
Shop All Fisher Chemical ProductsDescription
500g, Plastic powder jar
Specifications
Specifications
| Colore | Bianco |
| Forma fisica | Solido |
| pH | 2.0 to 3.5 |
| CAS | 7631-86-9 |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | O2Si |
| Numero MDL | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
| InChI Key | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=[Si]=O |
| Show More |