Learn More
Silica Gel (2.5-6.0mm) Self Indicating (Iron Salt), Pure, Dessicant Agent, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10611573 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Plastic Powder Jar
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10611573 500 g Plastic Powder Jar 500g
10260912 1 kg Plastic Powder Jar 1kg
10621573 5 kg Fusto in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10611573 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/0761/53
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7631-86-9 | Molecular Formula: O2Si | Molecular Weight: 60.08 g/mol
Silica Gel (2.5-6.0mm) Self Indicating (Iron Salt), Pure, Dessicant Agent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-86-9
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Colore Brown-Orange
Forma fisica Solid
pH 1.5 to 5
Quantità 500 g
Imballaggio Plastic Powder Jar
IUPAC Name dioxosilane
Peso formulazione 60.08g/mol