Learn More
Silica gel, C18-RP, 17%C, approx. 0.7 mmol/g, part. size: 48-65 micron
Codice prodotto. 10111002 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10111002 50 g Glass Bottle 50g
11924121 250 g Glass Bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10111002 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 360120500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 71889-02-6 | C18H37Cl3O2Si2 | 448.012 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per cromatografia su colonna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71889-02-6
Formula molecolare C18H37Cl3O2Si2
Molecular Weight (g/mol) 448.012
InChI Key VYTRPUAMVCWPLO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Octadecylsilicate
PubChem CID 172932
IUPAC Name dioxosilane;trichloro(octadecyl)silane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl.O=[Si]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Silica gel, C18-RP, 17%C
Quantità 50 g
Imballaggio Glass Bottle
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.