Learn More
Silica gel, for chromatography, 0.035-0.070 mm, 90 A
Codice prodotto. 10721804 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 10721804
Marca: Thermo Scientific Acros 241652500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per cromatografia su colonna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7631-86-9
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Silicon dioxide
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Specifications
Materiale o nome chimico Silica gel
Nota nome For chromatography, 0.035-0.070mm, 90Å
Materiale Silica Gel
Quantità 250 g
Imballaggio Plastic Bottle
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 60.08