Learn More
Thermo Scientific Chemicals Silica gel, for chromatography, 0.200-0.500 mm, 60 A
Codice prodotto. 10256770 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic Drum
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Imballaggio Quantità Dimensione della confezione
10256770 Plastic Bottle 1 kg 1kg
10378803 Plastic Drum 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10256770 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 240380010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications:
For column chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-86-9
Specifica
Dimensione del poro 60 Å
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 1 kg
Product Type Silica Gel
Materiale Gel di silice