Learn More
Silica gel, for column chrom., ultrapure, 60-200 micron, 60A
Codice prodotto. 10732643 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
30 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
30kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10732643 1 kg Plastic Bottle 1kg
10078971 250 g Plastic Bottle 250g
11914121 5 kg Plastic Drum 5kg
16348237 30 kg Plastic Bottle 30kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10732643 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 360060010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per cromatografia su colonna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-86-9
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Silicon dioxide
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Silica gel
Nota nome For column chromatography
Colore White to Brown
Forma fisica Powder and/or Chunks
pH 6.5 to 7.5 (10% w/w suspension)
Materiale Silica Gel
Quantità 1 kg
Imballaggio Plastic Bottle
Dimensione particelle 5.0% Max. (under size) 5.0% Max. (over size)
Volume dei pori 0.70 to 0.85mL/g (specific)
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
IUPAC Name silanedione
Peso formulazione 60.08