Learn More
Thermo Scientific Chemicals Silica gel, for chromatography, 0.035-0.070 mm, 60 A
Codice prodotto. 10273542 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
30 kg
Dimensione della confezione:
1kg
30kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10273542 5 kg 5kg
10318090 1 kg 1kg
10446042 30 kg 30kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10273542 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 240360050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Per cromatografia su colonna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per cromatografia su colonna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-86-9
Specifica
Dimensione del poro 60 Å
Imballaggio Plastic Drum
Quantità 5 kg
Product Type Silica Gel
Materiale Gel di silice
Da utilizzare con (applicazione) Cromatografia su colonna