Learn More
Thermo Scientific Chemicals Silica gel, for column chromatography,ultra pure, 40-63μm, 40A
Codice prodotto. 10689852 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10689852 100 g 100g
10120762 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10689852 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 360031000
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7631-86-9
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For column chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-86-9
Specifica
Dimensione particelle 40 to 60 μm
Dimensione del poro 40 Å
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 100 g
Product Type Silica Gel
Materiale Gel di silice
Da utilizzare con (applicazione) Cromatografia su colonna