Learn More
Thermo Scientific Chemicals Silica gel, for column chrom., ultra pure, 35-70 µm, 60A
Codice prodotto. 10500764 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
30 kg
Dimensione della confezione:
1kg
30kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10500764 30 kg 30kg
10407982 1 kg 1kg
10619004 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10500764 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 360050300
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Per cromatografia su colonna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-86-9
Specifica
Dimensione particelle 40 to 60 μm
Dimensione del poro 60 Å
Quantità 30 kg
Tipo Silica Gel
Materiale Gel di silice