Learn More
BAI3 Antibody (409611), PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18606203 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18606203 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18606203 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB3965C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    848.01€
    720.30€ / 0.1mL
    Risparmia 127.71€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
BAI3 Monoclonal specifically detects BAI3 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene BAI3
Applicazioni CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 409611
Coniugato PerCP
Diluizione Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulazione PBS
Alias gene brain-specific angiogenesis inhibitor 3, dJ91B17.1 (brain-specific angiogenesis inhibitor 3), KIAA0550MGC133100
Specie ospite Mouse
Immunogeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human BAI3, Ala25-Thr880, Accession # O60242
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Angiogenesis, Cancer, GPCR
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 577
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus