Learn More
Silica Gel, Solstice
Codice prodotto. 15641360 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15641360 1 kg 1kg
15661360 500 g 500g
15651360 2.5 kg 2.50kg
15691360 6 x 500 g pezzi 6
15671360 6 x 1 kg pezzi 6
15681360 6 x 2.5 kg pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15641360 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 137671KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    118.12€ / 1kg
    Risparmia 31.88€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
With moisture indicator free of heavy metals
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112926-00-8
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.083
Numero MDL MFCD00011232
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Silica Gel
Materiale Silica Gel
Quantità 1 kg
Numero UN NONH for all modes of transport