Learn More
Alfa Aesar™ Silica gel, HPLC grade, spherical, 2.2 micron APS, 80 angstroms, 99.99+%
Marca:  Alfa Aesar™ 045797.03
Dettagli aggiuntivi : CAS : 63231-67-4 Peso : 0.00100kg
Quantità 1g
Codice prodotto. 15447075
  • 64.19€ / 1g
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
63231-67-4
78.098
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
dihydroxy(oxo)silane
H2O3Si
MFCD00011232
14768
O[Si](=O)O
Specifica
Silica gel
63231-67-4
H2O3Si
2.2 Micron APS, 80Å
O[Si](=O)O
78.098
Spherical, S.A. 470m
≥99.99%
P.V. 0.95cc/g
1g
MFCD00011232
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
dihydroxy(oxo)silane
14768
470m2/g
HPLC
Videos
SDS Documenti