Learn More
Silica gel, HPLC/UHPLC grade, spherical, 1.6 micron APS, 110 angstroms, 99.99+%
Codice prodotto. 15404975
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15404975 1 g 1g
15414975 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15404975 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045795.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 63231-67-4 | H2O3Si | 78.098 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63231-67-4
Formula molecolare H2O3Si
Molecular Weight (g/mol) 78.098
Numero MDL MFCD00011232
InChI Key IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC Name dihydroxy(oxo)silane
SMILES O[Si](=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Silica gel
Nota nome P.V. 0.95cc/g
Forma fisica Spherical, S.A. 340m
Materiale Silica Gel
Quantità 1 g
Dimensione particelle 1.6 Micron APS, 110Å
Percent Purity ≥99.99%
Grado HPLC
Surface Area 340m2/g