Learn More
Alfa Aesar™ Silica gel, preparative chromatography grade, spherical, 20 micron APS, 150 angstroms, 99.99+%
Marca:  Alfa Aesar™ 045832.22
Dettagli aggiuntivi : CAS : 63231-67-4 Peso : 0.10000kg
Quantità 100g
Codice prodotto. 15444995
  • 329.00€ / 100g
Spedizione stimata: 25-06-2021
Identificatori chimici
63231-67-4
78.098
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
dihydroxy(oxo)silane
H2O3Si
MFCD00011232
14768
O[Si](=O)O
Specifica
Silica gel
63231-67-4
H2O3Si
20 Micron APS, 150Å
O[Si](=O)O
78.098
Spherical, S.A. 270m
≥99.99%
P.V. 1.00cc/g
100g
MFCD00011232
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
dihydroxy(oxo)silane
14768
270m2/g
Preparative Chromatography
Videos
SDS Documenti
Certificati