Learn More
Silica Gel PS Drying Agent, Solstice
Codice prodotto. 15617080
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15617080 1 kg Poly Bottle 1kg
15627080 250 g Poly Bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15617080 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 783071KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-05-2027
Aggiungi al carrello
With indicator
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112926-00-8
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.083
Numero MDL MFCD00011232
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Silica gel PS drying agent
Materiale Silica Gel
Quantità 1 kg
Numero UN NONH for all modes of transport
Imballaggio Poly Bottle
Peso formulazione 60.08g/mol