Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Silica gel Rubin drying bags |
| Punti di ebollizione | 2230°C |
| Colore | Red |
| Punto di fusione | >1600°C |
| Forma fisica | Granular |
| pH | ≥9 |
| CAS | 112926-00-8 |
| Densità | ∽2g/cu.cm at 20°C |
| Materiale | Silica Gel |
| Quantità | 1 kg |
| Vedi altri risultati |