Learn More
Silica Gel Rubin Drying Bags, Solstice
Codice prodotto. 15696910 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Metal Can
Paper Poly Bag
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15696910 250 g Paper Poly Bag 250g
15667160 250 g Metal Can 250g
15657160 1 kg Metal Can 1kg
15686910 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15696910 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 72811250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
With indicator function, 1/3 TE, bag with ∼10 g, crystalline
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Materiale o nome chimico Silica gel Rubin drying bags
Punti di ebollizione 2230°C
Colore Red
Punto di fusione 1600°C
pH 9
CAS 112926-00-8
Densità 2 g/cm3
Materiale Silica Gel
Quantità 250 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Imballaggio Paper Poly Bag
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.