Learn More
Silica Gel Rubin, Solstice
Product Code. 15667350
Change view
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Poly Bottle
Unit Size:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
15667350 2.5 kg Poly Bottle 2.50kg
15657350 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15667350 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 858152.5KG
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Drying agent, with moisture indicator, cobalt free
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112926-00-8
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.083
Numero MDL MFCD00011232
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Specifications
Materiale o nome chimico Silica gel Rubin
Punti di ebollizione 2230°C
Colore Red
Punto di fusione 1600°C
Forma fisica Granular
pH 9.0
Materiale Silica Gel
Quantità 2.5 kg
Numero UN NONH for all modes of transport
Odore Odorless
Imballaggio Poly Bottle