Learn More
Silica gel, TLC high purity grade, with gypsum binder
Codice prodotto. 11305577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11305577 50 g 50g
11335577 250 g 250g
11325577 1 kg 1kg
11315577 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11305577 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042763.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
TLC plate preparation | CAS: 63231-67-4 | H2O3Si | 78.098 g/mol
TLC plate preparation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63231-67-4
Formula molecolare H2O3Si
Molecular Weight (g/mol) 78.098
Numero MDL MFCD00011232
InChI Key IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC Name dihydroxy(oxo)silane
SMILES O[Si](=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Silica gel
Nota nome With gypsum binder
Forma fisica 12 Micron APS,S.A. 500-600m
pH 6 to 7
Materiale Silica Gel
Quantità 50 g
Dimensione particelle 500 to 600m2/g, 60Å
Grado TLC High Purity
Surface Area 500 to 600m2/g