Learn More
Hach™ Silica High Range Reagent Powder Pillow Set
Descrizione
Ready-to-use, premeasured powder reagents in individual sealed packets for High Range Silica determination by the Silicomolybdate method. Set contains Acid Reagent Powder Pillows, Citric Acid Powder Pillows and Molybdate Reagent Powder Pillows for 100 tests.
Powder Pillows make titration applications quick and easy.
- Sealed packets ensure fresh, uncontaminated reagent every time
- Premeasured to avoid measurement error and contamination from handling
- Ready to use packets save time and hassle
- Exact doses to easily monitor supply and prepare for lab procedures
- Single-use packs for easy transportation and packing in test kits
Specifica
Specifica
| Analiti | Silica |
| Formato | Individual Packet |
| Da utilizzare con (applicazione) | High Range Silica determination |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | All except DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820, PC II |
| Include | Acid Reagent Powder Pillows, Citric Acid Powder Pillows and Molybdate Reagent Powder Pillows |
| N. di test | 100 |
| Quantità | 1 Kit |
| Range | 1 to 100mg/L SiO2 |
| Dimensione campione | 10 mL |
| Metodo test | Silicomolybdate |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.