Learn More
Silica Standard Solution, WTW™
Catalog Number 11743976
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1000mg/L
La soluzione contiene Silica
Tracciabilità a NIST Yes
pH 13.5
Punti di ebollizione 100°C
Colore Colorless
Quantità 500 mL
Solubility Soluble in water
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silicon standard solution traceable to SRM from NIST SiO
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.