Learn More
Silica, standard solution, Specpure™ SiO{2} 1000μg/mL
Codice prodotto. 11329877
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11329877 100 mL 100mL
11396059 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11329877 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042225.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00011232
Specifica
Materiale o nome chimico Silica standard solution
Nota nome SiO2 1000μg/mL
Forma fisica Liquid
Tipo Standard
Quantità 100 mL
Grado Specpure