Learn More
Silicagel, functionalized, (cyclohexylcarbodiimido)propyl, Thermo Scientific™
Catalog Number 10537003
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
7631-86-9
O2Si
60.08
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Cyclohexylcarbodiimide, immobilized on silicagel
24261
CHEBI:30563
dioxosilane
O=[Si]=O
7631-86-9
O2Si
60.08
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Cyclohexylcarbodiimide, immobilized on silicagel
24261
CHEBI:30563
dioxosilane
O=[Si]=O
Materiale o nome chimico Silicagel
Nota nome Functionalized, (cyclohexylcarbodiimido)propyl, ca. 0.9mmol/g, particle size: 40-63 micron
Quantità 1 g
Peso formulazione 60.08
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silicagel, functionalized, (cyclohexylcarbodiimido)propyl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.