Learn More
Silica gel orange, for drying purposes, non toxic grade, 2-5 mm
Codice prodotto. 10116863 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10116863 5 kg Plastic Drum 5kg
10005313 250 g Glass Bottle 250g
10647444 1 kg Glass Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10116863 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 392030050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Add to basket
CAS: 1327-36-2 | Al2O5Si | 162.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Drying agent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1327-36-2
Formula molecolare Al2O5Si
Molecular Weight (g/mol) 162.04
Numero MDL MFCD00077645
InChI Key HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Specifications
Materiale o nome chimico Silica gel orange
Colore Orange
Forma fisica Beads
Materiale Silica Gel
Quantità 5 kg
Perdita all'essiccatura 2% max. (120°C, 2 h)
Imballaggio Plastic Drum
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.