Learn More
Silica gel orange, for drying purposes, non toxic grade, 2-5 mm
Codice prodotto. 10647444 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10647444 1 kg Glass Bottle 1kg
10005313 250 g Glass Bottle 250g
10116863 5 kg Plastic Drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10647444 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 392030010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 1327-36-2 | Al2O5Si | 162.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Drying agent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1327-36-2
Formula molecolare Al2O5Si
Molecular Weight (g/mol) 162.04
Numero MDL MFCD00077645
InChI Key HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico Silica gel orange
Colore Orange
Forma fisica Beads
Materiale Silica Gel
Quantità 1 kg
Perdita all'essiccatura 2% max. (120°C, 2 h)
Imballaggio Glass Bottle
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.