Learn More
Silicic Acid, 99.9%, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15622940 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15622940 25 g Poly Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15622940 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 28877225G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Purified by refining, 20 μm, 99.9%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Silicic Acid
pH 3 to 8 (at 33g/L 25°C)
CAS 1343-98-2
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 25 g
Formula molecolare O2Si
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo orthosilicic acid, monosilicic acid, tetrahydroxysilane, h4sio4, silicon tetrahydroxide, silicasol, kieselsaeure, si oh 4, unii-623b93yabh, orthosilicicacid
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC Name silicic acid
Molecular Weight (g/mol) 60.08
PubChem CID 14942
ChEBI CHEBI:26675
Percent Purity 99.90%