Learn More
Silicic Acid, n-Hydrate, Powder, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15527814 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15527814 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15527814 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 032401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 63231-67-4
Formula molecolare H2O3Si
Molecular Weight (g/mol) 78.098
InChI Key IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid
PubChem CID 14768
IUPAC Name dihydroxy(oxo)silane
SMILES O[Si](=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Silicic Acid
Nota nome n-Hydrate
Imballaggio Poly Bottle
Gravità specifica 1L = 2.10kg
Quantità 500 g
Forma fisica Powder
Grado BAKER ANALYZED™ Reagent