Specifica
| Punti di ebollizione | 2355.0°C |
| Materiale o nome chimico | Silicon |
| Punto di fusione | 1410.0°C |
| Nota nome | -325 mesh |
| Colore | Gray |
| Forma fisica | Fine Powder |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Indice di Merck | 15, 8630 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Silicon powder
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.