Learn More
Silicon carbide, 400 grinding compound, 2oz (57g)
Codice prodotto. 15431567
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
57 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15431567 57 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15431567 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039800.LA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 409-21-2 | CSi | 40.10 g/mol
Grinding compound for polishing IR crystal windows
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Silicon carbide
Punto di fusione 2700°C
Nota nome 400 grinding compound
CAS 409-21-2
Colore Black to Gray
Forma fisica Powder
Quantità 57 g
Odore Odorless
Densità 3.16 g/mL
Formula molecolare CSi
Numero MDL MFCD00049531
Sinonimo silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
InChI Key HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C-]#[Si+]
IUPAC Name methanidylidynesilylium
Molecular Weight (g/mol) 40.10
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
Peso formulazione 40.1