Learn More
Kartell™ Silicon Conical Stoppers
Descrizione
- Suitable for use in food and beverage industry
- Conical stopper
- Autoclavable
- Available in a variety of sizes
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) | 20mm |
| Quantità | 1/Pk. |
| Size | Dia Top/Bottom: 16/12mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Natural |
| Diameter (Metric) Bottom | 12 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 16 mm |
| Materiale | Silicone |
| Product Type | Tapered Stopper |
| Forma | Conical |