Learn More
Silicon dioxide, 99.998%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 11934121 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
20 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
20g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11934121 20 g Glass bottle 20g
11944121 5 g Glass bottle 5g
11954121 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11934121 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437150200
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
For ultra trace analysis | CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14808-60-7
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Numero MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name silanedione
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Silicon dioxide
Punto di fusione 1610.0°C
Colore Colorless to Yellow
Forma fisica Solution
Quantità 20 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 44.5 to 47.9% (Si)
Formula lineare SiO2
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 60.08
Percent Purity 99.998%
Grado Base per metalli in tracce
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silicon dioxide