Description
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Silicon dioxide |
| Punto di fusione | 1610°C |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | SiO2 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 60.08g/mol |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |
| Densità | 2.6g/mL at 25°C |