Learn More
Silicon(IV) chloride, 99%
Descrizione
Silicon(IV) chloride is used as an intermediate in the manufacture of polysilicon. It is also used in the semiconductors industry, photovoltaic cells and in the production of optical fibers. Its derivatives like trichlorosilane and silane are used in the Siemens process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 57.6°C |
| Materiale o nome chimico | Silicon(IV) chloride |
| Punto di fusione | °C to 70°C |
| Colore | Colorless |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 100 mL |
| Intervallo percentuale saggio | 99% (metals basis) |
| Informazioni di solubilità | Miscible with benzene,toluene,chloroform,petroleum ether,carbon tetrachloride,ether and hydrochloric acid. |
| Peso formulazione | 169.9 |
| Odore | Acrid |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Silicon(IV) chloride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H301-Tossico se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
- MIXTURE LIST-Contain: Silicon tetrachloride