Learn More
Silicon(IV) iodide, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11319638
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11319638 25 g 25g
11329638 5 g 5g
11339638 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11319638 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044141.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13465-84-4 | I4Si | 535.70 g/mol
Silicon(IV) iodide is used as a precursor to prepare silicon amides. It finds application in the manufacture and etching of silicon in microelectronics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13465-84-4
Formula molecolare I4Si
Molecular Weight (g/mol) 535.70
Numero MDL MFCD00054041
InChI Key CFTHARXEQHJSEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silicon tetraiodide, silane, tetraiodo, silicon iv iodide, periodosilane, tetraiodosilicon, acmc-1bu37, silicon tetraiodide trace metals basis, silicon iv iodide trace metals basis 1g
PubChem CID 83498
IUPAC Name tetraiodosilane
SMILES I[Si](I)(I)I
Specifica
Punti di ebollizione 290°C
Materiale o nome chimico Silicon (IV) iodide
Punto di fusione 120°C
Colore White
Forma fisica Lump
Quantità 25 g
Sensibilità Air, light, and moisture sensitive
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 4.198 g/mL
Formula lineare SiI4
Numero UN UN2923
Informazioni di solubilità Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Peso formulazione 535.7
Percent Purity 99.999%