Learn More
Silicon(IV) nitride, amorphous, nanopowder, 98.5+%
Codice prodotto. 15497015
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15497015 25 g 25g
15432417 5 g 5g
15407025 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15497015 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045611.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 12033-89-5 | N4Si3 | 140.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12033-89-5
Formula molecolare N4Si3
Molecular Weight (g/mol) 140.28
Numero MDL MFCD00011230
InChI Key HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous
PubChem CID 3084099
IUPAC Name Silicon nitride
SMILES N12[Si]34N5[Si]11N3[Si]25N41
Specifica
Materiale o nome chimico Silicon (IV) nitride
Punto di fusione 1900°C (sublimation)
Nota nome Amorphous
Colore Gray
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Odore Odorless
Densità 3.2 g/mL
Indice di Merck 14,8497
Peso formulazione 140.28
Percent Purity ≥98.5%