Learn More
Silicon(IV) nitride, MgO binder, sputtering target, 50.8mm (2.0in) dia x 3.18mm (0.125in) thick, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 15473795
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15473795 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15473795 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041088.KS
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Magnetron sputtering source
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Silicon(IV) nitride, MgO binder, Sputtering Target
Nota nome 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Quantità 1 Ea.
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD00011230
Peso formulazione 140.28
Percent Purity 99.9%