Learn More
Silicon(IV) oxide, amorphous fumed, S.A. 350-420m2/g
Codice prodotto. 11473760
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11473760 250 g 250g
11493760 50 g 50g
11483760 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11473760 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 089376.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Functionalized RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of styrene; acrylate and acrylamide monomers. Azide group can be used to conjugate to a variety of alkyne-functionalized biomolecules. Chain Transfer Agent (CTA). SDS mixture of sodium alkyl sulfates consisting chiefly of sodium lauryl sulfate. Used as a suspending and thickening agent in pharmaceutical
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-86-9
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Punti di ebollizione 2230°C
Materiale o nome chimico Silicon (IV) oxide
Punto di fusione 1710°C
Nota nome Amorphous fumed
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.46
Densità 2.2 g/mL
Indice di Merck 14,8493
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 60.09