Learn More
Hirschmann™ Silicone Knobs Lid
Codice prodotto. 10564252
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Silicone
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
10564252 Silicone Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10564252 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9240796
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.00€
    58.41€ / pezzi 1
    Risparmia 35.59€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 13-01-2027
Silicone lid for Hirschmann™ 96-well plates, pierceable.
  • Made of silicone
Specifica
Materiale Silicone
Product Type Knobs Lid
Plate Compatibility 96-well Plate