Learn More
Lauda™ Silicon Oil
Codice prodotto. 10673503
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
Dimensione della confezione:
20L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10673503 5 L 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10673503 Fornitore Lauda™ N. del fornitore LZB 321
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 L
Gamma di temperatura -50°C to +120°C
Tipo Silicon Oil
Quantità 5 L
Temperatura massima (sistema metrico) 120°C
Viscosità 5mm2/s at 25°C