Learn More
Saint Gobain Life Sciences Anello per pistone in silicio
Codice prodotto. 15869272
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
2 to 6 L Flask
Beuta da 50 a 500 ml
Beuta da 500 a 2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15869272 Beuta da 50 a 500 ml Pezzo
15859312 Beuta da 500 a 2000 ml Pezzo
11704608 2 to 6 L Flask pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15869272 Fornitore Saint Gobain Life Sciences N. del fornitore 161040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.32€
    21.12€ / pezzi 1
    Risparmia 4.20€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use this piston ring for a variety of applications. Silicon Piston Ring is available in a full complement of solid and split joint configurations.
  • Sturdy rubber Silicone piston rings for flasks
  • For general lab applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Silicone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Beuta da 50 a 500 ml
N. per confezione Confezione da 1
Quantità Confezione da 1
Product Type Guarnizione per stantuffo