Learn More
Silicon rod, 0.828cm (0.326in) dia, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 15466605
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mm
Dimensione della confezione:
100mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15466605 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15466605 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044625.DM
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Silicon rod
Nota nome 0.828cm (0.326 in.) dia.
CAS 7440-21-3
Quantità 100 mm
Odore Odorless
Forma Rod
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula molecolare Si
Numero MDL MFCD00085311
Sinonimo metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
InChI Key XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Si]
IUPAC Name silicon
Molecular Weight (g/mol) 28.09
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Percent Purity 99.999%