Learn More
Silicon rod, 2.5cm (0.98in) dia, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11333478
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mm
100 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
100mm
150mm
25mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11333478 25 mm 25mm
11343478 100 mm 100mm
11323478 150 mm 150mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11333478 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039102.DH
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-21-3
Formula molecolare Si
Molecular Weight (g/mol) 28.09
Numero MDL MFCD00085311
InChI Key XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC Name silicon
SMILES [Si]
Specifica
Materiale o nome chimico Silicon rod
Nota nome 2.5cm (0.98 in.) dia.
Quantità 25 mm
Odore Odorless
Peso ≈11.43g/cm
Forma Rod
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.999%