Learn More
Fisherbrand™ Tubo in siliconica al platino
Codice prodotto. 11502573 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
3 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7,2 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14,4 mm
17 mm
22,5 mm
26,5 mm
31,5 mm
Dimensione della confezione:
10m
5m
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
11502573 9 mm 10m
11532563 3 mm 10m
11542573 14 mm 10m
11552573 17 mm 10m
11562573 22,5 mm 5m
11582573 31,5 mm 5m
11572573 26,5 mm 5m
11552563 4,5 mm 10m
11562563 5 mm 10m
11572563 6 mm 10m
11582563 7,2 mm 10m
11592563 8 mm 10m
11512573 9,5 mm 10m
11522573 12 mm 10m
11532573 13 mm 10m
12951388 14,4 mm 5m
11542563 4 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Codice prodotto. 11502573
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.19€
    32.99€ / 10m
    Risparmia 16.20€
    32% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideale per l'uso con le pompe peristaltiche grazie alla maggiore resistenza allo strappo e alla minore vulnerabilità alla rottura o ai danni meccanici.
  • Tube has no smell, taint or reaction with chlorine
  • Platinum cured tubing has higher clarity with no yellowing, as experienced with peroxide cured materials
  • 60°IRHD ±5°C
  • FDA, BGA and WRC approved
  • Temperature range: -60°C to 200°C
  • Anti-adherent, hydrophobic
  • High electrical and ozone resistance
  • Less bacteriological build up
  • Can be used for food, laboratory, pharmaceutical and medical applications
Specifica
Certificazione/Conformità Approvazioni FDA, BGA e WRC
Materiale Silicone (polimerizzato al platino)
Diametro (sistema metrico) esterno 9 mm
Spessore (sistema metrico) 1,5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni alimentari, di laboratorio, farmaceutiche e mediche
Colore Semitrasparente