Learn More
Fisherbrand™ Tubo in siliconica al platino
Codice prodotto. 11542563 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
3 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7,2 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14,4 mm
17 mm
22,5 mm
26,5 mm
31,5 mm
Dimensione della confezione:
10m
5m
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
11542563 4 mm 10m
11532563 3 mm 10m
11542573 14 mm 10m
11552573 17 mm 10m
11562573 22,5 mm 5m
11582573 31,5 mm 5m
11572573 26,5 mm 5m
11552563 4,5 mm 10m
11562563 5 mm 10m
11572563 6 mm 10m
11582563 7,2 mm 10m
11592563 8 mm 10m
11502573 9 mm 10m
11512573 9,5 mm 10m
11522573 12 mm 10m
11532573 13 mm 10m
12951388 14,4 mm 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Codice prodotto. 11542563
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.82€
    12.38€ / 10m
    Risparmia 5.44€
    30% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideale per l'uso con le pompe peristaltiche grazie alla maggiore resistenza allo strappo e alla minore vulnerabilità alla rottura o ai danni meccanici.
This tubing has no smell, taint or reaction with chlorine. Due to the material construction it has excellent ozone, temperature and electrical properties and there is less likelihood of extrusion lines on both inner and outer surfaces and therefore less bacteriological build up. The platinum cured tubing has higher clarity with no yellowing, as experienced with peroxide cured materials.
  • High clarity
  • 60°IRHD ±5°C
  • FDA, BGA & WRC approved
  • Temperature range: -60°C to 200°C
  • Can be used for food, laboratory, pharmaceutical and medical applications
  • Anti-adherent, hydrophobic
  • High electrical and ozone resistance
    • Bore: 2 mm
    • Wall: 1 mm
    • Outside Diameter: 4 mm
Specifica
Certificazione/Conformità Approvazioni FDA, BGA e WRC
Diametro (sistema metrico) interno 2 mm
Materiale silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 4 mm
Spessore (sistema metrico) 1 mm.
Da utilizzare con (applicazione) Per il settore alimentare, laboratorio, farmaceutico e medico