missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Silicon Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution Aqueous, Fisher Chemical™

Catalog Number p-7073220
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
16919-19-0
F6H8N2Si
178.153
85311
ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
28145
diazanium;hexafluorosilicon(2-)
[NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
16919-19-0
F6H8N2Si
178.153
85311
ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
28145
diazanium;hexafluorosilicon(2-)
[NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F

Silicon Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution Aqueous

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Imballaggio HDPE plastic bottle
Quantità 100 mL
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'