Learn More
Silicon Standard: Si @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Codice prodotto. 17990526
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
200 g
400 g
Dimensione della confezione:
200g
400g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17990526 400 g 400g
17920876 200 g 200g
17983766 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17990526 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGOSI1000400G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Silicon Standard: Si @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Silicon
CAS 7440-21-3
Metodi ICP/XRF/RDE
Nomi componenti o analita Silicon
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Si
Sinonimo Silicon
InChI Formula InChI=1S/Si
SMILES [Si]
IUPAC Name silicon
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Molecular Weight (g/mol) 28.086
Quantità 400 g
Peso formulazione 27.977 g/mol